Merck
ENAH3035E446
Enamine
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.61
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
Inchi Code
1S/C9H6ClFN2/c10-9-7-3-5(12)1-2-6(7)8(11)4-13-9/h1-4H,12H2
InChI Key
QZYBZBOXHYEQOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)