Merck
ENAH3035E38F
Enamine
2-cyclohexyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.32
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclohexyl-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C16H19F3O2/c17-16(18,19)13-8-4-5-11(9-13)10-14(15(20)21)12-6-2-1-3-7-12/h4-5,8-9,12,14H,1-3,6-7,10H2,(H,20,21)
InChI Key
MLSTVBIWDUHMAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494333
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494333