Merck
ENAH3035E36D
Enamine
6lambda6-thia-1-azaspiro[3.5]nonane-6,6-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.71
MDL番号:
Iupac Name
6-thia-1-azaspiro[3.5]nonane 6,6-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c9-11(10)5-1-2-7(6-11)3-4-8-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI Key
ZZUNAQWMJDWQPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494161
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)