Merck
ENAH3035E2F5
Enamine
4-chloro-2-(trichloromethyl)quinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.95
MDL番号:
mp
126-127
Iupac Name
4-chloro-2-(trichloromethyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl4N2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)14-8(15-7)9(11,12)13/h1-4H
InChI Key
KHWHZIOORKRESZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493555
Melting Point
126-127
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493555
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)