Merck
ENAH3035E2E8
Enamine
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-8-2-4-9(5-3-8,7(10)11)12-6-8/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XZUJGDIGSWYGJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487