Merck
ENAH3035E2E3
Enamine
2-azaspiro[4.4]nonane-4-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
2-azaspiro[4.4]nonane-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8(12)7-5-10-6-9(7)3-1-2-4-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChI Key
FBTISZXENWYTKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492260
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492260
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)