Merck
ENAH3035E2E1
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.67
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O.ClH/c1-13-7-11(6-12-13)10-4-2-3-9(5-10)8-14;/h2-8H,1H3;1H
InChI Key
LVMVOWHQKQNENX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258