Merck
ENAH3035E2B4
Enamine
3-fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.1
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-6-hydroxypicolinonitrile
Inchi Code
1S/C6H3FN2O/c7-4-1-2-6(10)9-5(4)3-8/h1-2H,(H,9,10)
InChI Key
MGBBUZXIZXKHPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492066
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492066
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)