Merck
ENAH3035E262
Enamine
(2-phenylethyl)(prop-2-en-1-yl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.71
MDL番号:
mp
176-177
Iupac Name
N-(2-phenylethyl)-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-2-9-12-10-8-11-6-4-3-5-7-11;/h2-7,12H,1,8-10H2;1H
InChI Key
WCNGSPAFOVMKRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491731
Melting Point
176-177
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491731