Merck
ENAH3035E21B
Enamine
2-methyl-1-(pyrrolidin-2-yl)propan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1-(pyrrolidin-2-yl)propan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)8(10)7-4-3-5-9-7;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
OJGOATOOROIPKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491494
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)