Merck
ENAH3035DE3D
Enamine
octahydro-1H-2-benzopyran-6-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.22
MDL番号:
Iupac Name
octahydro-1H-isochromen-6-ol
Inchi Code
1S/C9H16O2/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h7-10H,1-6H2
InChI Key
UUEJVLZPIKOXDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489177
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489177