Merck
ENAH3035DDFC
Enamine
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-13-8(11)7-3-4-10-9(7)5-12-6-9/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI Key
AHVMCEQCQBEFPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)