Merck
ENAH3035DC60
Enamine
2-chloro-4-(1H-imidazol-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.64
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-(1H-imidazol-2-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-5-6(1-2-8(7)11)9-12-3-4-13-9/h1-5H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
AFGDXXKKQOSOMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6404942
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6404942