Merck
ENAH3035DA5C
Enamine
4-bromo-2-cyclopropoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.08
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-(cyclopropyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c11-8-2-1-7(6-12)10(5-8)13-9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4H2
InChI Key
MRAPLINWVOFLEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5142060
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5142060