Merck
ENAH3035DA56
Enamine
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8/h7,9H,1-6H2
InChI Key
DNCCVVDZDRFTDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5131537
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5131537
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)