Merck
ENAH3035D842
Enamine
2-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-4-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-4-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-11(13)5-9-7-14-6-8-3-1-2-4-10(8)9/h1-4,9H,5-7H2,(H,12,13)
InChI Key
FOJUYVPUKKRARB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3508877
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3508877