Merck
ENAH3035D6A2
Enamine
4-(azetidin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-azetidinyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-8-2-4-9(5-3-8)11-6-1-7-11/h2-5H,1,6-7,10H2
InChI Key
UWVKFAPNLNOQOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2995440
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2995440
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)