Merck
ENAH3035D681
Enamine
4-cyano-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL番号:
Iupac Name
4-cyano-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5N3O2/c1-9-5(6(10)11)4(2-7)3-8-9/h3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
QIHCZSZBUVTYKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2983057
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2983057