Merck
ENAH3035D59D
Enamine
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.17
MDL番号:
mp
170-172
Iupac Name
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-3-2-7(5-11)4-8(9)10/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
RJQKBNJSMFICEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
Melting Point
170-172
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)