Merck
ENAH3035D558
Enamine
1-{bicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(bicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-7(10)9-4-2-8(6-9)3-5-9/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
KHFLDFPQRASTFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2481657
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2481657