Merck
ENAH3035D515
Enamine
5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.02
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C3BrN3S/c4-3-7-6-2(1-5)8-3
InChI Key
OIQMOCBYXIIUPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2207304
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2207304
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)