Merck
ENAH3035D379
Enamine
5-(methoxycarbonyl)-1,2-thiazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.18
MDL番号:
Iupac Name
5-(methoxycarbonyl)isothiazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO4S/c1-11-6(10)4-2-3(5(8)9)7-12-4/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
UHLLTSXSWXNRNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703584
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703584