Merck
ENAH3035D28D
Enamine
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-3-8-5(2)9-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI Key
UUAFIRXPEOPWKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)