Merck
ENAH3035D22A
Enamine
[1-(hydroxymethyl)-3,3-dimethylcyclobutyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
Iupac Name
(3,3-dimethylcyclobutane-1,1-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-7(2)3-8(4-7,5-9)6-10/h9-10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
HQDKICWIYBCXTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083963
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083963