Merck
ENAH3035D00E
Enamine
1-ethyl-N'-hydroxy-6-oxopiperidine-3-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
Iupac Name
5-(amino(nitroso)methyl)-1-ethylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C8H15N3O2/c1-2-11-5-6(8(9)10-13)3-4-7(11)12/h6,8H,2-5,9H2,1H3
InChI Key
WEJCUXXPSHMHJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)