Merck
ENAH3035CFF2
Enamine
6,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
Iupac Name
6,6-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3,5H,4,6H2,1-2H3
InChI Key
KEYIROCHSRBPLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254458
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)