Merck
ENAH3035CE2B
Enamine
2-(1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.33
MDL番号:
Iupac Name
2-{1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O4S/c1-6(13-10(16)17-11(2,3)4)8-12-5-7(18-8)9(14)15/h5-6H,1-4H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
ICDURVYGDQEDNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071258
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071258
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)