Merck
ENAH3035CCAF
Enamine
1-ethenylcyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
mp
45-46
Iupac Name
1-vinylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-7(6(8)9)4-3-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
InChI Key
RJAOMTCPWAZZIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
Melting Point
45-46
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)