Merck
ENAH3035CCA9
Enamine
3,4-dihydroxybutanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
101.11
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dihydroxybutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H7NO2/c5-2-1-4(7)3-6/h4,6-7H,1,3H2
InChI Key
MXKPBRJADBPHSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96301