Merck
ENAH2C558846
Enamine
3-methylisoquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-7-10(11(13)14)9-5-3-2-4-8(9)6-12-7/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
VEJQYMHOTDRTAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)