Merck
ENAH2C558842
Enamine
1-(2-bromo-1,1-difluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.04
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromo-1,1-difluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c10-5-8(11,12)6-1-3-7(4-2-6)9(13,14)15/h1-4H,5H2
InChI Key
ZAEQXWHHJYBETJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)