Merck
ENAH2C5587BE
Enamine
4-hydroxy-2-phenylquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.27
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxy-2-phenyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO3/c18-15-11-8-4-5-9-12(11)17-14(13(15)16(19)20)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
QGZKGXFOXVYJQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487537
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487537