Merck
ENAH2C5587B1
Enamine
ethyl 4-bromo-1,2-oxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.02
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO3/c1-2-10-6(9)5-4(7)3-11-8-5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
GLTWBIWDOCPSEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486715
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486715
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)