Merck
ENAH2C5587AB
Enamine
4-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3BrF4O2/c9-4-2-1-3(7(14)15)6(10)5(4)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15)
InChI Key
PHLNXVHMVADJBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486709
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486709