Merck
ENAH2C55859F
Enamine
3,5-dimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.14
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-5-3-9-4-6(2)7(5)8;;/h5-7,9H,3-4,8H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
IJDJUGPQVWFNLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488834
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488834