Merck
ENAH2C55858B
Enamine
[3-(trifluoromethyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.61
MDL番号:
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10;/h4-5H,1-3,10H2;1H
InChI Key
XPDOZYREYHFKQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488607
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488607