Merck
ENAH2C55857B
Enamine
3,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.59
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F5N.ClH/c7-5(8)3-12-2-1-4(5)6(9,10)11;/h4,12H,1-3H2;1H
InChI Key
CXPMZSMDFXKDOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488456
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)