Merck
ENAH2C5584D1
Enamine
3-amino-1-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.58
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8FNO2.ClH/c6-5(4(8)9)1-3(7)2-5;/h3H,1-2,7H2,(H,8,9);1H
InChI Key
YQXQVTHAMGERAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486403
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486403