Merck
ENAH2C55829F
Enamine
tert-butyl 3-oxo-octahydro-1H-indole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxooctahydro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
RFOYQHUATFKSIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478219
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478219