Merck
ENAH2C558189
Enamine
(3R)-3-amino-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-4-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.68
MDL番号:
Iupac Name
(R)-3-amino-5-methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]oxazepin-4(5H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.ClH/c1-12-8-4-2-3-5-9(8)14-6-7(11)10(12)13;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI Key
LGLCJIIJYYSZRU-OGFXRTJISA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481493
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481493
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)