Merck
ENAH2C558178
Enamine
tert-butyl 3-amino-octahydro-1H-indole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-aminooctahydro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-10(14)9-6-4-5-7-11(9)15/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
InChI Key
CHEFDUFBSUSPOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481416
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481416