Merck
ENAH2C558161
Enamine
(5-bromo-2-chloro-4-methylphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.51
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-2-chloro-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8BrClO/c1-5-2-8(10)6(4-11)3-7(5)9/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
FHULFZLMYWYBSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479112