Merck
ENAH2C558111
Enamine
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-7-3-9-8(10-4-7)2-6(5-12)11-9/h2-5,11H,1H3
InChI Key
UJFDNSLDSVOCIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478493
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478493
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)