Merck
ENAH2C5580F5
Enamine
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.18
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14ClNO.ClH/c1-17-13-9-11(15)7-8-12(13)14(16)10-5-3-2-4-6-10;/h2-9,14H,16H2,1H3;1H
InChI Key
OVIXWTYMQUMOPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480716
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480716
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)