Merck
ENAH2C558071
Enamine
2-chloro-9H-purine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.57
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-9H-purine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClN4O2/c7-6-10-3(5(12)13)2-4(11-6)9-1-8-2/h1H,(H,12,13)(H,8,9,10,11)
InChI Key
IDOAKASQGFKNOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479748
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479748