Merck
ENAH2C55806F
Enamine
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-6-4-5-10-7(11-6)8(2,3)9;;/h4-5H,9H2,1-3H3;2*1H
InChI Key
KGECBJUQEXSDAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479746
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479746
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)