Merck
ENAH2C558038
Enamine
4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.61
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c10-7(11)6-4-1-2-8-3-5(4)12-9-6;/h8H,1-3H2,(H,10,11);1H
InChI Key
RNVWQYXCOOGQML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482632
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482632
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)