Merck
ENAH2C558026
Enamine
4-[(1r,3r)-3-aminocyclobutyl]benzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.69
MDL番号:
Iupac Name
4-((1r,3r)-3-aminocyclobutyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.ClH/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11(13)6-10;/h1-4,10-11H,5-6,13H2;1H/t10-,11-;
InChI Key
HYGIBRYKSUUYIU-PFWPSKEQSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482538
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482538