Merck
ENAH2C557F96
Enamine
[4-(propan-2-yl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
Iupac Name
(4-isopropyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-7(2)8-3-9(4-8,5-10)11-6-8/h7H,3-6,10H2,1-2H3
InChI Key
NAXVQNOZZJQEAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)