Merck
ENAH2C557F0D
Enamine
methyl 4-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.81
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)19-11(17)15-9-13(10(16)18-4)5-7-14-8-6-13;/h14H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17);1H
InChI Key
MHACLUMXRYAHJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478859
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478859
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)